Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsbehållare
Produktkod. 12307117 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12307117 20 l Varje
1 options
Produktkod. 12307117
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålsäkerhetsboxar med gångjärnslock och centrala vridbara lock som är idealiska för skydd mot beta- eller gammastrålning.
  • Beta– 20L– (38 x 21,5 x 23,5 cm), använd med CSR-BAG5
  • Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala svängbara lock, Beta Box/Gamma Box
  • Dessa lådor har ett centralt hål täckt av ett gångjärnsförsett lock, vilket minskar exponeringen för strålning under pipettering.
  • Finns för antingen gamma- eller betastrålningsskydd
  • Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Det finns även ett utbud av golv- och bänkkärl med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktivt material
Höjd (metrisk) 400mm
Produkttyp Strålningsbehållare
Bredd (metrisk) 235mm
Kapacitet 20 l