Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhet Beta Bins
Produktkod. 12367107 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
122 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12367107 122 l Varje
1 options
Produktkod. 12367107
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Strålningssäkerhet Stora betabehållare med hjul
  • Beta– 122L med hjul– (74 x 41 x 41 cm), använd med väska CSR-BAG6
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (utrustning) Rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 760mm
Produkttyp Strålningsbehållare
Bredd (metrisk) 426mm
Kapacitet 122 l