missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Acetyl Digoxin, TRC

Produktkod. 30006806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006806 1 mg
30134805 5 mg
30133445 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1736651MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5355-48-6
Molekylformel C43 H66 O15
Molekylvikt (g/mol) 822.98
Synonym Card-20(22)-enolide, 3-[(O-4-O-acetyl-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3beta,5beta,12beta)-, Digoxin, 4' ''-acetate (8CI), (3beta,5beta,12beta)-3-[(O-4-O-Acetyl-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 16'-Acetyldigoxin, 4' ''-Acetyldigoxin, Digoxigenin tridigitoxoside-beta-acetate, Novodigal, beta-Acetodigoxin, beta-Acetyldigoxin
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,6S)-6-[(2R,3S,4S,6S)-6-[(2R,3S,4S,6R)-6-[[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-12,14-dihydroxy-10,13-dimetyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-metyloxan-3-yl]oxy-4-methyloxan-3-yl] acetat
LEDER C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O[C@H]3C[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Acetyldigoxin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C43H66O15/c1-20-38(55-23(4)44)30(45)17-36(53-20)57-40-22(3)54-37(18-32(40)47)58-39-21(2)52-35(16-31(39)46)56-26-9-11-41(5)25(14-26)7-8-28-29(41)15-33(48)42(6)27(10-12-43(28,42)50)24-13-34(49)51-19-24/h13,20-22,25-33,35-40,45-48,50H,7-12,14-19H2,1-6H3/t20-,21-,22-,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+/m1/s1
Formel vikt 822.4402
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.