Läs mer
beta-Actin Antibody (ACTB/2370), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18553438 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18553438 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18553438 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320760AF405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
beta-Actin Monoclonal antibody specifically detects beta-Actin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen beta-Actin
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona ACTB/2370
Konjugera Alexa Fluor 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa150-350) of human beta-Actin protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG