missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
beta-Actin Antibody (ACTB/2370), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20760B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
beta-Actin Monoclonal antibody specifically detects beta-Actin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| beta-Actin | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 | |
| Recombinant fragment (around aa150-350) of human beta-Actin protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 60 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ACTB/2370 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering