Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-adrenerg receptor kinas1-hämmare
Produktkod. 15416489
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416489 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15416489 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64615.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
En selektiv hämmare av -ARK1 (--Adrenerg receptorkinas 1)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En selektiv hämmare av→ ARK1 (→ -Adrenergt receptorkinas 1)
CAS 24269-96-3
Molekylformel C12H9NO6
Formel vikt 263.20
Synonym β-ARK1-hämmare; GRK2-hämmare
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp beta-adrenerg receptor kinas1-hämmare
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.