Läs mer
beta-Alaninamide hydrochloride, 96%
Produktkod. 15492529
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492529 5 g 5g
15402539 25 g 25g
15412539 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65365.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64017-81-8 | C3H9ClN2O | 124.568 g/mol
beta-alaninamidhydroklorid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar beta-alaninamidhydroklorid är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft. Skydda mot värme. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med värme, luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64017-81-8
Molekylformel C3H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 124.568
MDL-nummer MFCD00060747
InChI-nyckel GAGJMOQGABUOBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22222288
IUPAC-namn 3-aminopropanamid; hydroklorid
LEDER C(CN)C(=O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alaninamide hydrochloride
Smältpunkt 149°C to 154°C
Beilstein 3909917
Synonym 3-aminopropanamide hydrochloride, 3-aminopropionamide hydrochloride, 3-aminopropanamide hcl, beta-alaninamide hydrochloride, h-beta-ala-nh2.hcl, h-beta-ala-nh2 hcl, 3-amino-propionamide hydrochloride, h-ala-nh2hcl, propanamide, 3-amino-, monohydrochloride, h-beta-ala-nh2hcl
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.57
Känslighet Air sensitive
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.