missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Alanin-13C3,15N, TRC

Produktkod. 30004776
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004776 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63732410MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Alanine-13C3,15N
CAS 285978-07-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel 13C3H715NO2
Synonym β-Alanine-1,2,3-13C3-15N, β-Alanine-13C3-15N;
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
LEDER O[13C]([13CH2][13CH2][15NH2])=O
IUPAC-namn 3-(15N)azanyl(1,2,3-13C3)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 93.06
Kvantitet 10 mg
Procent renhet >95%
Frakt skick Rumstemperatur
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.