Läs mer
Beta-Alanine-2,2,3,3-D4, TRC
Produktkod. 17957899
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957899 100 mg
17908089 500 mg
17939139 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17957899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA637322100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116173-67-2
Molekylformel C3 D4 H3 N O2
Molekylvikt (g/mol) 93.118
Synonym β-Alanine-2,2,3,3-d4 (9CI, ACI), β-Alanine-d4, β-Alanine-2,2,3,3-D4, 3-Aminopropanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-Aminopropionic-d4 acid
IUPAC-namn 3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine-2,2,3,3-D4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1D2,2D2
Formel vikt 93.073
Procent renhet >95%