Läs mer
beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%
Produktkod. 11482938
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482938 50 g 50g
11472938 10 g 10g
11492938 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18650.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27019-47-2 | C10H14NO2 | 180.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27019-47-2
Molekylformel C10H14NO2
Molekylvikt (g/mol) 180.23
MDL-nummer MFCD00039061
InChI-nyckel CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
Synonym beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
PubChem CID 13502100
LEDER [NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Smältpunkt 138°C to 139°C
IUPAC-namn bensyl-3-aminopropanoat;4-metylbensensulfonsyra
Kvantitet 50 g
Formel vikt 351.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.