Läs mer
beta-Alanine ethyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 11403507
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403507 10 g 10g
11413507 50 g 50g
11423507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17277.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4244-84-2
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00012909
InChI-nyckel RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
IUPAC-namn etyl-3-aminopropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Kvantitet 10 g
Formel vikt 153.61
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.