Läs mer
Beta-alaninetylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30382872
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30382872 10 g
1 options
Produktkod. 30382872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46108310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 4244-84-2
Molekylformel C5H12ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym β-Alanine ethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid ethyl ester hydrochloride, CarnoSyn, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, Ethyl β-alaninate hydrochloride, Ethyl β-alaninoate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCOC(=O)CCN
IUPAC-namn etyl 3-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 153.61
Formel vikt 153.0557