missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 51871-17-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | β-Alanine 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, 1-methylethyl ester, hydrochloride (9CI), Isopropyl 3-aminopropionate hydrochloride, β-Alanine isopropyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(2)9-6(8)3-4-7;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)OC(=O)CCN |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 3-aminopropanoate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?