Läs mer
Beta-alanin metylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30316810
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316810 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30316810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5105602.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 3196-73-4
Molekylformel C4H10ClNO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym (3-Methoxy-3-oxopropyl)ammonium Chloride, 3-Aminopropanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 3-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, Methyl beta-Alaninate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
LEDER Cl.COC(=O)CCN
IUPAC-namn metyl3-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Formel vikt 139.04