Läs mer
beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride, 95%
Produktkod. 15471509
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471509 100 g 100g
15451509 5 g 5g
15461509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64346.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58620-93-2 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Användbar mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Användbar mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Löslighet Klar lösning (0,3 g i 2 ml
MeOH).
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58620-93-2
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00058258
InChI-nyckel DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
PubChem CID 16218890
IUPAC-namn tert-butyl-3-aminopropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Smältpunkt 167°C to 169°C
Linjär formel H2NCH2CH2COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 6660122
Löslighetsinformation Clear solution (0.3g in 2ml MeOH).
Kvantitet 100 g
Formel vikt 181.66
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.