Läs mer
beta-Alanin, TRC
Produktkod. 30329703
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30329703 1 g
1 options
Produktkod. 30329703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6373201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C3 H7 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Beta-Alanine, β-Alanine, 2-Carboxyethylamine, 3-Aminopropanoic acid, 3-Aminopropionic acid, 3-Azaniumylpropanoate, Abufene, NSC 7603, Propanoic acid, 3-amino-, β-Aminopropanoic acid, β-Aminopropionic acid, ω-Aminopropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
LEDER NCCC(=O)O
IUPAC-namn 3-aminopropansyra
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Formel vikt 89.0477