Läs mer
Beta-Amyrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Amyrin |
| CAS | 559-70-6 |
| Molekylformel | C30 H50 O |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Olean-12-en-3-ol, (3β)-, Olean-12-en-3β-ol (6CI,8CI), (+)-β-Amyrin, (3β)-Olean-12-en-3-ol, 3β-Hydroxyolean-12-ene, NSC 527971, β-Amirin, β-Amyrenol, β-Amyrin, β-Amyrine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1 |
| IUPAC-namn | (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.72 |
| Formel vikt | 426.3862 |