Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-Apo-oxytetracyklin, ''kan användas som sekundär standard''
Produktkod. 10104920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10104920 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10104920 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 257731000
Request Bulk or Custom Format
Beta-apo-oxytetracyklin, CAS # 18751-99-0, är en medlem av tetracyklinfamiljen och är en nedbrytningsproduktion som bildas av oxytetracyklin. Denna förening uppvisar antibiotisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Beta-apo-oxytetracyklin är en nedbrytningsprodukt som härrör från oxytetracyklin och uppvisar antibiotisk aktivitet
• I likhet med sin moderförening, oxytetracyklin, kan beta-apo-oxytetracyklin också hämma proteinsyntesen genom att binda till den 30S ribosomala subenheten
Användningsområden
•I laboratorieanalyser främjar det inhiberingen av tillväxten av aeroba slambakterier, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus, såväl som tetracyklinresistenta stammar av E. coli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Apo-oxytetracycline
CAS 18751-99-0
Smältpunkt 200.0°C to 204.0°C
Färg Brun till brun-gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (as is,calculated)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H22N2O8
MDL-nummer MFCD00062827
Kvantitet 100 mg
Merck Index 10, 6846
Specifik rotation − 207.00
Synonym beta-apo-oxytetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, alpha-apooxytetracycline, alpha-apoterramycin, beta-apo oxytetracycline, 2z-2-amino hydroxy methylidene-5-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-benzo f 2 benzofuran-1-yl-4-dimethylamino-6-hydroxycyclohexane-1,3-dione, 4-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxohydrobenzo f isobenzofuranyl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-naphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution and ammonia
InChI-nyckel DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C2C(OC(=O)C2=C(C3=C1C=CC=C3O)O)C4C(C(=C(C(=O)C4O)C(=O)N)O)N(C)C
IUPAC-namn 4-(4,5-dihydroxi-9-metyl-3-oxo-lH-benso[f][2]bensofuran-1-yl)-3-(dimetylamino)-2,5-dihydroxi-6-oxocyklohexen-1-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 442.39
PubChem CID 54710410
Formel vikt 442.39
Procent renhet ≥97.0% (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ß-Apo-oxytetracycline, ''can be used as secondary standard''
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.