Läs mer
Beta-Asp-Leu, TRC
Produktkod. 30404856
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404856 100 mg
30397810 10 mg
30399158 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI120100100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14650-26-1
Molekylformel C10H18N2O5
Molekylvikt (g/mol) 246.26
Synonym (S)-2-((S)-3-Amino-3-carboxypropanamido)-4-methylpentanoic Acid 2,2,2-Trifluoroacetic Acid
IUPAC-namn ((S)-3-amino-3-karboxypropanoyl)-L-leucin
LEDER CC(C[C@H](NC(C[C@H](N)C(O)=O)=O)C(O)=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Asp-Leu
InChI formel InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)3-7(10(16)17)12-8(13)4-6(11)9(14)15/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 246.12