Läs mer
Beta-(benzylamino)propionitril, TRC
Product Code. 30330374
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30330374 5 g
1 options
Product Code. 30330374 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2248905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material beta-(Benzylamino)propionitrile
CAS 706-03-6
Molekylformel C10H12N2
Kvantitet 5 g
Synonym (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2
LEDER N#CCCNCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-(benzylamino)propannitril
Molekylvikt (g/mol) 160.22
Formel vikt 160.1