Läs mer
(Beta, Beta-Dimethylacryl)shikonin, TRC
Produktkod. 30397659
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397659 100 mg
30388807 50 mg
30397118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30397659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI120073100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24502-79-2
Molekylformel C21H22O6
Molekylvikt (g/mol) 370.4
IUPAC-namn [(1R)-1-(5,8-dihydroxy-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-4-methylpent-3-enyl] 3-methylbut-2-enoate
LEDER CC(=CC[C@@H](OC(=O)C=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (beta, beta-Dimethylacryl)shikonin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)5-8-17(27-18(25)9-12(3)4)13-10-16(24)19-14(22)6-7-15(23)20(19)21(13)26/h5-7,9-10,17,22-23H,8H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Formel vikt 370.1416