Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsförvaringskärl
Produktkod. 12337107 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12337107 130 mm Varje
1 options
Produktkod. 12337107
Beräknad leverans: 12-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala vridbara lock, som är idealiska för skydd mot beta- eller gammastrålning.
  • Beta– 1L– (13 x 10 x 8 cm), använd med väska CSR-BAG1
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktiva material, För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 130 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda
Kapacitet 1 L