Läs mer
Fisherbrand™ Strålningsförvaringslådor
Produktkod. 12347107 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12347107 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 12347107
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala vridbara lock, som är idealiska för skydd mot beta- eller gammastrålning.
  • Beta– 10L– (25 x 20 x 20 cm), använd med CSR-BAG2
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktiva material, För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 250 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda
Kapacitet 10 L