Läs mer
Fisherbrand™ Strålningssäkerhetsförvaringslådor
Produktkod. 12317127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12317127 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 12317127
Beräknad leverans: 12-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålsäkerhetsboxar som är idealiska för skydd mot beta- och gammastrålning.
  • Beta– 53L– (40 x 49 x 27 cm), använd med väska CSR-BAG5
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör.
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, och de två största lådormodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktiva material, För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 400 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda
Kapacitet 53 L