Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsförvaringskärl
Produktkod. 12307127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
580 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12307127 580 mm Varje
1 options
Produktkod. 12307127
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålsäkerhet stora behållare med hjul som är idealiska för skydd mot beta- och gammastrålning.
  • Beta– 47L med hjul– (58 x 28,5 x 27 cm), använd med väska CSR-BAG6
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 580 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda
Kapacitet 47 L