Läs mer
(-)-Beta-Bisabolene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-beta-Bisabolene |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8,15H,4-5,7,9-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 204.1878 |