missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-Beta-Bisabolen (>85 %), TRC

Produktkod. 30135816
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135816 50 mg
30010522 25 mg
30009203 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39980550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 495-61-4
Molekylformel C15 H24
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexen-1-yl)-, (4S)-, 1,5-Heptadiene, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, (S)-(-)- (8CI), Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (4S)- (9CI), Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (S)-, β-Bisabolene (6CI), (4S)-1-Methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexen-1-yl)cyclohexene, (-)-β-Bisabolene, (S)-1-Methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-1-cyclohexene, (S)-1-Methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)cyclohexene, (S)-β-Bisabolene, l-β-Bisabolene
IUPAC-namn (4S)-1-metyl-4-(6-metylhepta-1,5-dien-2-yl) cyklohexen
LEDER CC(=CCCC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-beta-Bisabolene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8,15H,4-5,7,9-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Formel vikt 204.1878
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.