Läs mer
beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 4167-02-6 |
| Molekylformel | C2 H4 Br Cl2 O2 P |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrCl2O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| LEDER | ClP(=O)(Cl)OCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-dichlorophosphoryloxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.84 |
| Formel vikt | 239.8509 |