Läs mer
beta-bromfenetol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10560512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10560512 5 g Glasflaska 5g
10325980 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10560512 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107250050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 589-10-6
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.06
MDL-nummer MFCD00000234
InChI-nyckel JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC-namn 2-brometoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Bromophenetole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33,5 °C till 34,0 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 144,0 °C (40,0 mmHg)
Flampunkt 65 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OCH2CH2Br
Brytningsindex 1,5550 till 1,5570
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 142
Formel vikt 201.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ß-Bromophenetole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.