Läs mer
beta-karoten, 99 %
Produktkod. 15496578
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496578 5 g 5g
15486578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60106.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2111.40 SEK
    1718.65 SEK / 5g
    Save 392.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7235-40-7 | C40H56 | 536,89 g/mol
Den viktigaste av provitaminerna A,β -karoten kan klassificeras som en antioxidant på grund av dess hämning av radikalinitierad peroxidation in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den viktigaste av provitaminerna A,β -karoten kan klassificeras som en antioxidant på grund av dess hämning av radikalinitierad peroxidation in vitro.
Löslighet
Löslig i hexan, dimetylsulfoxid, bensen, kloroform, cyklohexan. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7235-40-7
Molekylformel C40H56
Molekylvikt (g/mol) 536.89
MDL-nummer MFCD00001556
InChI-nyckel OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Synonym beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlabo
PubChem CID 5280489
ChEBI CHEBI:17579
IUPAC-namn 1,3,3-trimetyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametyl-18-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)oktadeka-1,3,5,13,11-cyklohexen-1,3,5,13,11,11-cyklohexenen,
LEDER C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Carotene
Smältpunkt 178 °C till 179 °C
Densitet 1.000 g/mL
Flampunkt 103 °C (217 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1917416
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i hexan, dimetylsulfoxid, bensen, kloroform, cyklohexan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 536.87
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.