Läs mer
beta-Caryophyllene 2000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322221
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322221 1 ml
1 options
Produktkod. 30322221 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11052980AL2000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Trans-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Analyt- eller komponentnamn (-)-Trans-Caryophyllene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H24
Koncentration 2000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,4E,9S)-, Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (E)-(1R,9S)-(-)- (8CI), Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4E,9S*)]-, (-)-(E)-Caryophyllene, (-)-Caryophyllene, (-)-E-Caryophyllene, (-)-trans-Caryophyllene, (-)-β-Caryophyllene, (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (E)-Caryophyllene, Caryophyllene, Caryophyllene B, NSC 11906, l-Caryophyllene, trans-Caryophyllene, trans-β-Caryophyllene, β-Caryophyllen, β-Caryophyllene, β-Caryophyllene, (-)
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
LEDER C\C\1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
IUPAC-namn (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 204.1878 g/mol