Läs mer
beta-karyofyllenepoxid, TRC
Produktkod. 30011153
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011153 10 g
30006086 25 g
17903005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18473010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1139-30-6
Molekylformel C15 H24 O
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Synonym 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, (1R,4R,6R,10S)-, 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, [1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-, Caryophyllene oxide (6CI), Caryophyllene, epoxide (7CI), (-)-Caryophyllene oxide, (-)-Epoxydihydrocaryophyllene, (-)-β-Caryophyllene epoxide, (-)-β-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4β,5α-Epoxycaryophyllene, 6,7-Epoxy-3(15)-caryophyllene, Caryophyllene 4β,5α-epoxide, Caryophyllene 4β,5α-oxide, trans-Caryophyllene oxide, β-Caryophyllene epoxide, β-Caryophyllene oxide
IUPAC-namn (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimetyl-9-metyliden-5-oxatricyklo[8.2.0.04,6]dodekan
LEDER CC1(C)C[C@H]2[C@H]1CC[C@@]3(C)O[C@@H]3CCC2=C
Specifications
Kemiskt namn eller material Caryophyllene Oxide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
Formel vikt 220.1827