Läs mer
beta-Catenin Antibody (CTNNB1/8280R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2530.00 SEK - 4700.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | beta-Catenin |
|---|---|
| Klona | CTNNB1/8280R |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18655064
|
Novus Biologicals
NBP3-23721-100ug |
100 μg |
4700.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18671104
|
Novus Biologicals
NBP3-23721-20ug |
20 μg |
2530.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| beta-Catenin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1499 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
| CTNNB1/8280R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human beta-Catenin protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |