Läs mer
beta-Catenin Antibody (rCTNNB1/8043), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18566748 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18566748 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18566748 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324146MFV450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen beta-Catenin
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rCTNNB1/8043
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human beta-Catenin protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1499
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ