Läs mer
beta-Chloro-D-alanine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Chloro-D-alanine hydrochloride |
| CAS | 51887-88-8 |
| Molekylformel | C3 H6 Cl N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | D-Alanine, 3-chloro-, hydrochloride (1:1), D-Alanine, 3-chloro-, hydrochloride (9CI), 3-Chloro-D-alanine hydrochloride, D-β-Chloroalanine hydrochloride, β-Chloro-D-alanine hydrochloride, (2S)-2-Amino-3-chloro-propanoic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H](CCl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-chloropropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 160 |
| Formel vikt | 158.9854 |