missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Chloro-DL-alanine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Chloro-DL-alanine-d3 |
| CAS | 2124271-38-9 |
| Molekylformel | C3H3D3ClNO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Chloro-DL-alanine-d3, 3-Chloroalanine-d3, DL-3-Chloroalanine-d3, β-Chloro-DL-alanine-d3, β-Chloroalanine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D |
| LEDER | ClC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-chloropropanoic-2,3,3-d3 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.55 |
| Formel vikt | 126.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?