Läs mer
Beta-Chlorolactic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beta-Chlorolactic Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 123.9927 |