missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Chlorolactic Acid, TRC

Produktkod. 17970995
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970995 1 g
17940675 2.5 g
17930885 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17970995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3676701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1713-85-5
Molekylformel C3 H5 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 124.523
Synonym 3-Chloro-lactic Acid, (±)-3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, (±)-3-Chlorolactic Acid, 2-Hydroxy-3-chloropropionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropionic Acid, 3-Chlorolactic Acid, Chlorolactic Acid, DL-3-Chlorolactic Acid, DL-β-Chlorolactic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propanoic Acid
IUPAC-namn 3-chloro-2-hydroxy-propanoic acid
LEDER OC(CCl)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Beta-Chlorolactic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Formel vikt 123.9927
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.