Läs mer
Beta-klormetylstyren, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | beta-Chloromethylstyrene |
| CAS | 2687-12-9 |
| Molekylformel | C9H9Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 5599, Cinnamyl Chloride, 3-Phenylallyl Chloride, 3-Phenyl-2-propenyl Chloride, 3-Phenyl-2-propen-1-yl Chloride, 3-Chloroprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Chloro-1-phenylpropene, 1-Chloro-3-phenyl-2-propene, (3-Chloro-1-propen-1-yl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+ |
| LEDER | ClC\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [(E)-3-kloroprop-1-enyl]bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.62 |