Läs mer
Beta-klormetylstyren, TRC
Produktkod. 30352896
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30352896 250 mg
1 options
Produktkod. 30352896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC442170250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Chloromethylstyrene
CAS 2687-12-9
Molekylformel C9H9Cl
Kvantitet 250 mg
Synonym NSC 5599, Cinnamyl Chloride, 3-Phenylallyl Chloride, 3-Phenyl-2-propenyl Chloride, 3-Phenyl-2-propen-1-yl Chloride, 3-Chloroprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Chloro-1-phenylpropene, 1-Chloro-3-phenyl-2-propene, (3-Chloro-1-propen-1-yl)benzene
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
LEDER ClC\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn [(E)-3-kloroprop-1-enyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 152.62