Läs mer
(-)-beta-Citronellol, 97%
Produktkod. 15466648
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466648 5 g 5g
15456648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60174.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7540-51-4 | C10H20O | 156.269 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7540-51-4
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00063214
InChI-nyckel QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Synonym --citronellol, s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, --beta-citronellol, s---citronellol, beta-rhodinol, s---beta-citronellol, s-citronellol, --3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, 3s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, unii-8rsy5y5658
PubChem CID 7793
ChEBI CHEBI:88
IUPAC-namn (3S)-3,7-dimetylokt-6-en-1-ol
LEDER CC(CCC=C(C)C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-beta-Citronellol
Densitet 0.856
Kokpunkt 225°C to 226°C
Flampunkt 99°C (210°F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 5 g
Beilstein 1721505
Optisk rotation −5.3° (Neat)
Formel vikt 156.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.