Läs mer
Beta-Cortol, MedChemExpress
Produktkod. 16447517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16447517 5 mg
1 options
Produktkod. 16447517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113418
MedChemExpress Beta-Cortol is an androgen metabolite present in adults.
Beta-Cortol is an androgen metabolite present in adults.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Cortol
CAS 667-65-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H36O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (271.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]1(C[C@@H]2O)[C@](CC[C@]1(O)[C@H](O)CO)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])[C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3
Molekylvikt (g/mol) 368.51
Formel vikt 368.51
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism