missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

beta-Costol, TRC

Produktkod. 30010862
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30010862 2.5 mg 2.5mg
30009584 0.5 mg -
30009447 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010862 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6975702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 515-20-8
Molekylformel C15 H24 O
Molekylvikt (g/mol) 220.351
Synonym [2R-(2α,4aα,8aβ)]-Decahydro-4a-methyl-β,8-bis(methylene)-2-Naphthaleneethanol;2-((2R,4aR,8aS)-4a-Methyl-8-methylenedecahydronaphthalen-2-yl)prop-2-en-1-ol;(2R,4aR,8aS)-Decahydro-4a-methyl-β,8-bis(methylene)-2-naphthaleneethanol;(+)-Costol;(+)-β-Costol;Sesquibenihiol;Costol;Eudesma-4(14),11(13)-dien-12-ol;
IUPAC-namn 2-[(2R,4aR,8aS)-4a-methyl-8-methylidene-1,2,3,4,5,6,7,8a-octahydronaphthalen-2-yl]prop-2-en-1-ol
LEDER C[C@]12CCCC(=C)[C@@H]1C[C@@H](CC2)C(=C)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Costol
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-11-5-4-7-15(3)8-6-13(9-14(11)15)12(2)10-16/h13-14,16H,1-2,4-10H2,3H3/t13-,14+,15-/m1/s1
Formel vikt 220.183
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.