missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Cyano-Beta-methyl-hydrocinnamic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cyano-beta-methyl-hydrocinnamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 123064-05-1 |
| Molekylformel | C13H15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | beta-Cyano-beta-methyl-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-16-12(15)9-13(2,10-14)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(C)(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-cyano-3-phenylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vikt | 217.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?