Läs mer
Beta-Cyanobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cyanobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 14025-83-3 |
| Molekylformel | C12 H13 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl 3-(3-Cyanophenyl)propanoate, Ethyl 3-cyano-3-phenylpropanoate, Ethyl 3-cyano-3-phenylpropionate, Ethyl beta-cyanohydrocinnamate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)8-11(9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-cyano-3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.237 |
| Formel vikt | 203.095 |