Läs mer
Beta-(Cyanoimino)-1-piperidinepropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-(Cyanoimino)-1-piperidinepropanamide |
| CAS | 1798387-81-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H14N4O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Minoxidil EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O/c10-7-12-9(6-8(11)14)13-4-2-1-3-5-13/h1-6H2,(H2,11,14) |
| LEDER | NC(=O)CC(=NC#N)N1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 3-cyanoimino-3-piperidin-1-ylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Visa mer |