Läs mer
beta-Cyclocitral, 90+%
Produktkod. 11481100
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481100 10 g 10g
11491100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481100 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25700.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 432-25-7 | C10H16O | 152.24 g/mol
beta-Cyclocitral används som smakämne, näringsämne, stabilisatorer, ytaktiva ämnen och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer beta-Cyclocitral används som smakämnen, näringsämnen, stabilisatorer, ytaktiva
ämnen och emulgeringsmedel.
Löslighet
Löslig i kloroform, diklormetan, etylacetat och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 432-25-7
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00079078
InChI-nyckel MOQGCGNUWBPGTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclocitral, b-cyclocitral, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl, .beta.-cyclocitral, 2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, unii-77y0u2x29g, cyclocitral, alpha beta-cyclocitral, 2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde, 1-formyl-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene
PubChem CID 9895
ChEBI CHEBI:53177
IUPAC-namn 2,6,6-trimetylcyklohexen-1-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)C(C)(C)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Cyclocitral
Densitet 0.944
Kokpunkt 62°C to 63°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 10 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 152.23
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.