Läs mer
beta-Cyclocitral, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cyclocitral |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 152.1201 |