Läs mer
beta-cyklodextrinhydrat
Produktkod. 11491888
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491888 100 g 100g
11471888 5 g 5g
11481888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14529.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
beta-cyklodextrinhydrat bildar klatrater. Producerar ett vattenlösligt komplex med dansylklorid för fluorescerande märkning av proteiner. Det används i farmaceutisk forskning, som farmaceutiska mellanprodukter och även som kemiska reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
beta-cyklodextrinhydrat bildar klatrater. Producerar ett vattenlösligt komplex med dansylklorid för fluorescerande märkning av proteiner. Det används i farmaceutisk forskning, som farmaceutiska mellanprodukter och även som kemiska reagenser.
Löslighet Något löslig i vatten (18,5
g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68168-23-0
Molekylformel C42H70O35
Molekylvikt (g/mol) 1134.99
MDL-nummer MFCD00150811
InChI-nyckel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Cyclodextrin hydrate
Smältpunkt 288 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 5915513
Merck Index 14,2718
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (18,5 g/L vid 25 °C).
Optisk rotation +142° (c=1,5 i vatten)
Formel vikt 1134,98 (Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.