Läs mer
beta-cyklodextrin
Beskrivning
Används för att solubilisera icke-polära föreningar som fettsyror, lipider och kolesterol. Rapporterad användbar för selektiv utfällning av enantiomera, positionella eller strukturella isomererβ -Cyclodextrin används tillsammans med dansylklorid för att bilda vattenlösliga komplex för fluorescerande märkning av proteiner. Det är en aktiv ingrediens i hushållslukt eliminator. Det används också i produkter för personlig vård som tandkrämer, hudkrämer och dammpulver. Den hittar tillämpningar inom kosmetikaindustrin för produkter som tvättmedel och parfymer för kontrollerad frisättning av dofter. Vidare används det för att producera HPLC-kolonner som tillåter kiral enantiomerseparation. Utöver detta används det för att minska kolesterolnivån i mjölkfett.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används för att solubilisera icke-polära föreningar som fettsyror, lipider och kolesterol. Rapporterad användbar för selektiv utfällning av enantiomera, positionella eller strukturella isomererβ -Cyclodextrin används tillsammans med dansylklorid för att bilda vattenlösliga komplex för fluorescerande märkning av proteiner. Det är en aktiv ingrediens i hushållslukt eliminator. Det används också i produkter för personlig vård som tandkrämer, hudkrämer och dammpulver. Den hittar tillämpningar inom kosmetikaindustrin för produkter som tvättmedel och parfymer för kontrollerad frisättning av dofter. Vidare används det för att producera HPLC-kolonner som tillåter kiral enantiomerseparation. Utöver detta används det för att minska kolesterolnivån i mjölkfett.
Löslighet Löslig i vatten och
ammoniumhydroxid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cyclodextrin |
| Smältpunkt | 290 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 78623 |
| Merck Index | 14,2718 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och ammoniumhydroxid. |
| Optisk rotation | +162° (c=1,5 i vatten) |
| Formel vikt | 1134.98 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.